Principaux documents
8.43949
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
CPME
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
59.9 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Puissance
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
dilution
(for synthesis)
pb
106 °C/760 mmHg
Pf
-140 °C
Température de transition
flash point -1 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 3 °C - closed cup