401757
Tetrahydrofurane
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Synonyme(s) :
THF, Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Produits recommandés
product name
Tetrahydrofurane, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Impuretés
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Il peut être utilisé dans les situations suivantes :
- Formation de butyrolactone (BTL) par une méthode d′oxydation verte.
- Modification de la surface d′un polystyrène par une solution aqueuse de THF selon un procédé de gonflement.
- Solvant pour la dépolymérisation de lignine en monomères phénoliques isolés.
Conditionnement
Autres remarques
Pour en savoir plus sur les alternatives au THF :
2-Methyltetrahydroun (2-MeTHF): A biomass-Derived solvent with Broad Applications in Organic Chemistry
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.