77311
(−)-Perillyl alcohol
analytical standard
Synonyme(s) :
(S)-4-Isopropenyl-1-cyclohexenylmethanol, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-ol
81,00 €
About This Item
81,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D -88±2°, c = 1 in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.501
Densité
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter