Documents
W355704
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillaldehyde
≥92%
Synonyme(s) :
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro FEMA:
3557
Numéro Beilstein :
2326448
Conseil de l'Europe Nº :
4154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.117
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥92%
Activité optique
[α]20/D −120°, c = 10 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; herbaceous
Chaîne SMILES 
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Description générale
(S)-(-)-Perillaldehyde is a monoterpene aldehyde mainly found in the herb, Perilla frutescens. It is the key volatile flavor compound of orange juice and mandarin peel oil.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Terpenes in the gas phase: The structural conformation of S-(?)-perillaldehyde investigated by microwave spectroscopy and quantum chemical calculations
Moreno JRA, et al.
Chemical Physics Letters, 473(1), 17-20 (2009)
Volatile flavour components of orange juice obtained from the cv. Kozan of Turkey
Selli S, et al.
J. Food Compos. Anal., 17(6), 789-796 (2004)
Conformational Flexibility in Terpenes: Vibrational Circular Dichroism (VCD), Infrared and Raman Study of S-(?)-Perillaldehyde
Partal UF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(34), 7887-7893 (2008)
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis