Principaux documents
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Synonyme(s) :
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
W339504-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
106,00 €
1 KG
753,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W339504-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
106,00 €
1 KG
753,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro FEMA:
3395
Beilstein:
2961587
Conseil de l'Europe Nº :
10379
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.106
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Activité optique
[α]20/D −15°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
220-221 °C (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; spicy; minty; cooling; woody
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 30 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F
Point d'éclair (°C)
78 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)