Principaux documents
7620031200BC
Millipore
Gemini Reagent Rack
BioControl Systems, for use with Gemini®
1 UNIT
606,00 €
606,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
606,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.21
606,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Gemini®
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Gemini®
Température de stockage
room temp
Informations légales
Gemini is a registered trademark of Stratec