The material of construction of catalog number 1.13681 is polypropylene (lid) and polycarbonate (jar).
1.13681
Anaerobic jar
For creating an oxygen free or oxygen depleted environment, 2.5 Liters
Synonyme(s) :
Oxygen free vessel
Niveau de qualité
Caractéristiques
Used for creating an oxygen free or oxygen depleted environment.
Fabricant/nom de marque
Anaerocult™
Application(s)
microbiology
Compatibilité
ANAEROTEST™
Description générale
Application
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Articles
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
-
Una consulta. De que material esta hecho la jarra de anaerobiosis ? es de policarbonato ?