Principaux documents
Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
1 EA
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F10794-0025
Taille
10 L
Description générale
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • One large handle for transport or pouring
Les clients ont également consulté
Questions
  1. How does this product interact with concentrated bleach?
    1 answer
    1. If the sodium hypochlorite (bleach) concentration is 20% or less, the chemical compatibility is excellent. If the sodium hypochlorite concentration is 100%, then the chemical compatibility is less optimal.