72638
(±)-Citronellal
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
56,30 €
About This Item
56,30 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
207 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup