721123
2-Methyl-2-butanol
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
819 °F
Limite d'explosivité
9 %
Impuretés
≤0.003% water (Karl Fischer, all unit sizes greater than 100 mL)
≤0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?