Principaux documents
661139
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
1 G
91,90 €
91,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
91,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478
pb
84-85 °C/14 mmHg
Densité
1.827 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Regioselective deprotonation at C-3 with LDA followed by trapping with carbon dioxide provides the correspondin nicotinic acid.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F
Point d'éclair (°C)
73 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Synthesis, 1619-1619 (2004)