71022ATMBC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
10 730,00 €
About This Item
10 730,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
GDS Salmonella HET Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
Agence
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Niveau de qualité
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
pkg of 576 tests
Fabricant/nom de marque
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-576ATM
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Bacillus cereus (NHE)
Salmonella spp.
Catégories apparentées
Description générale
Composants
- Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella HET Concentration Reagent
The following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34724BC Resuspension Buffer Tq
Méthode d'analyse
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni