Principaux documents
73044BC
Millipore
Puits pour échantillons GDS
BioControl, For use with GDS Sample Wells Base
Synonyme(s) :
Puits pour échantillons destinés à la préparation d'échantillons pour PCR
1 EACH
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104017
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 73044
Conditionnement
pkg of (Bag of 200)
Conditions de stockage
room temperature
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Les puits pour échantillons GDS sont les consommables nécessaires à la réalisation des tests Assurance® GDS. Dans le cadre de la préparation initiale de l'échantillon de PCR pour le test GDS, l'échantillon alimentaire est ajouté aux puits pour échantillons avec un réactif de concentration (billes IMS). Des bandelettes de film adhésif sont utilisées pour sceller les puits pour échantillons.
Application
Les puits pour échantillons GDS sont les consommables utilisés au cours de la préparation d'échantillons de PCR pour les tests Assurance® GDS. Les puits pour échantillons doivent être utilisés avec la base de puits pour échantillons GDS.
Composants
Sac de 200
Méthode d'analyse
PCR, séparation immunomagnétique (SIM)
Informations légales
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit