71009BC
Assurance® GDS Listeria spp. Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
1 290,00 €
About This Item
1 290,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
GDS Listeria spp. Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
Agence
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Niveau de qualité
Gamme de produits
Assurance GDS®
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
pkg of 100 tests
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 71009-100
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Résultats en 24 heures pour les échantillons environnementaux et certains aliments.
- Réduction du temps de préparation grâce à un enrichissement en une seule étape.
- Séparation immunomagnétique (SIM) PickPen innovante pour davantage de spécificité et des résultats plus rapides.
- Préparation d'échantillons simplifiée, ne nécessitant pas de bloc chauffant ou de préparation de réactifs.
- Avec cycleur Rotor-Gene® Q exclusif, un cycleur rotatif qui assure un chauffage et un refroidissement uniformes de tous les échantillons.
Composants
- Tubes d′amplification de Listeria spp. Tq (0,2 ml)
- Réactif de concentration de Listeria
- Tampon de resuspension de Listeria Tq
- Solution de lavage
Méthode d'analyse
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Nécessaire, mais non fourni
Les clients ont également consulté
Articles
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.