71019BC
Assurance® GDS MPX ID for Top STEC Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
1 560,00 €
About This Item
1 560,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
GDS MPX ID pour STEC principaux, BioControl, Molecular based secondary screening PCR test for the detection and identification of "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food and environmental samples
Agence
AOAC® (PTM)
Niveau de qualité
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
pkg of 52 tests
Fabricant/nom de marque
Assurance GDS®
BioControl Systems 71019-52
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Système conçu spécifiquement pour suivre les essais GDS MPX pour STEC principaux.
- Identifie le ou les sérogroupes O spécifiques responsables du résultat positif aux STEC et vérifie la présence, au sein d′un même organisme, de toutes les cibles pertinentes pour la définition d′un STEC du Top 6 (groupes eae, stx et O).
- Confirme les colonies isolées à partir d′échantillons présumés positifs au Top 6 des STEC.
- Utilise les mêmes milieux d′enrichissement mEHEC® en une étape communs à toutes les méthodes BioControl pour Salmonella, E. coli O157:H7, les gènes codant pour la Shiga-toxine et les principaux STEC.
- Seulement 14 heures du début à la fin.
Composants
- Tubes d′amplification MPX pour STEC du groupe 1
- Tubes d′amplification MPX pour STEC du groupe 2
- Réactif de concentration pour STEC du Top 6
- Tampon de resuspension Tq
- Solution de lavage pour STEC principaux
Méthode d'analyse
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Nécessaire, mais non fourni
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Les clients ont également consulté
Articles
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.