Principaux documents
QPAK00TEX
Milli-Q
Cartouche de polissage QPAK® TEX
QPAK® Purification Cartridge
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of organic and ionic contaminants down to trace levels, when fed with purified water
Synonyme(s) :
Cartouche de purification QPAK®
1 EA
574,00 €
574,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
574,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
574,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
QPAK®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<10 ppb
Compatibilité
for use with Milli-Q® Direct
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de polissage QPAK® TEX est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques, même ceux présents à l'état de traces, lorsqu'elle est alimentée en eau purifiée. Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles. À utiliser avec les systèmes Milli-Q® Direct.
Application
Élimination des contaminants ioniques et organiques, même ceux présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche filtrante QPAK® (réf. QPAK00TEX)
  • Étiquette de radio-identification (RFID) e-Sure assurant une traçabilité totale et permettant de visualiser instantanément les paramètres du conditionnement
  • À base d'Organex et de résines échangeuses d'ions
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
    • Reviews 5
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.