69478
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
51,70 €
About This Item
51,70 €
Produits recommandés
Nom du produit
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.378
Chaîne SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Clé InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs