67135
Isovitexin
analytical standard
Synonyme(s) :
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤12.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.