Y0002183
Isovitexin
HRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
258,00 €
About This Item
258,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
vitexin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable