03820585
Isoorientin
primary reference standard
Synonyme(s) :
Homoorientin, Luteolin 6-C-β-D-glucoside, Luteolin 6-C-glucoside
477,00 €
About This Item
477,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.