50162
Hesperidin
analytical standard
Synonyme(s) :
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
260,00 €
About This Item
260,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
250-255 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Clé InChI
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.