63011BC
Supplement A, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
25,60 €
About This Item
25,60 €
Produits recommandés
Matériaux
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Forme
liquid
Durée de conservation
6‑36 mo.
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 63011-200
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with SimPlate (66002BC)
for use with SimPlate (66003BC)
for use with SimPlate (66004BC)
for use with SimPlate (66007BC)
for use with SimPlate (66009BC)
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)