61820
L-Leucine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (NT)
Activité optique
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
Impuretés
≤0.3% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Pf
>300 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique