58698
N-Isobutyryl-L-cystéine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Synonyme(s) :
N-(2-Methylpropionyl)-L-cystéine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChiraSelect™
Essai
≥97.0% (RT)
≥97.0%
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
97-101 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable