Documents
570753
Sigma-Aldrich
Dibenzo[f,h]quinoline
Synonyme(s) :
1-Aza-triphenylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
solid
Pf
184.0-185.9 °C (lit.)
λmax
257 nm in chloroform
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
Clé InChI
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the preparation of near infrared luminescent metal (Yb3+, Nd3+, Er3+) azatriphenylene complexes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3