A23609
Acridine
96.5 - 103.5% purity, powder or crystals
Synonyme(s) :
9-Azaanthracene; 2,3-Benzoquinoline
About This Item
Produits recommandés
product name
Acridine, ≥96.5% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (HPLC)
96.5-103.5% (perchloric acid titration)
Forme
powder or crystals
Couleur
light beige to beige
light brown to brown
light yellow to very dark yellow
Point d'ébullition
346 °C (lit.)
Pf
107-110 °C (lit.)
λmax
392 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
Clé InChI
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?