Principaux documents
667676
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
97%
1 G
67,60 €
67,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
67,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7F2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.570
pb
95 °C/0.4 mmHg
Densité
1.254 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H7F2N/c12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H
Clé InChI
SSABEFIRGJISFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Ligand used in a blue-light emitting Ir(III) complexes suitable for use as phosphorescent OLEDs.[1]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.9 °F
Point d'éclair (°C)
103.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Blue-emitting heteroleptic iridium(III) complexes suitable for high-efficiency phosphorescent OLEDs.
Cheng-Han Yang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(14), 2418-2421 (2007-02-24)
Kin-Cheung Chan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15135-15144 (2015-05-06)
A new series of cyclometalated iridium(III) complexes with isocyanoborate ligands [Ir(R2ppy)2(L)(CNBR'3)] (R = H or F; L = CNC6H4Cl-4 or PPh3; R' = Ph, C6F5 or C6H4Cl-4), [Ir(biqb)(ppy)(CNBR''3)] (R'' = C6F5 or C6H4Cl-4) and {Ir(ppy)2(CN)n[CNB(C6F5)3]2-n}(-) (n = 0 or 1)
Wendell Ho-Tin Law et al.
ChemMedChem, 9(6), 1316-1329 (2014-03-20)
We present a new class of phosphorescent cyclometalated iridium(III) bipyridyl-phenylenediamine complexes [Ir(N^C)2 (bpy-DA)](PF6 ) (bpy-DA=4-(N-(2-amino-5-methoxyphenyl)aminomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine; HN^C=2-(2,4-difluorophenyl)pyridine (Hdfppy) (1 a), 2-phenylpyridine (Hppy) (2 a), 2-phenylquinoline (Hpq) (3 a), 2-phenylcinchoninic acid methyl ester (Hpqe) (4 a)) and their triazole counterparts [Ir(N^C)2 (bpy-T)](PF6