909335
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
≥95%
Synonyme(s) :
dFCF3ppy
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
59-64 °C
InChI
1S/C12H6F5N/c13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17/h1-6H
Clé InChI
FMKQPMDFNYNYAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable