45553
Mancozeb
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Manganese Zinc ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
technical mixture
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C1NCCNC(=S)S[Mn]S1.S=C2NCCNC(=S)S[Zn]S2
InChI
1S/2C4H8N2S4.Mn.Zn/c2*7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h2*1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;;2*+2/p-4
Clé InChI
CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Endocrine system,Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?