Principaux documents
454656
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one
96%
Synonyme(s) :
2,6-Diphenyl-4-thiopyrone, 2,6-diphenylthiopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H12OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
96%
Forme
powder or crystals
Pf
126-130 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Clé InChI
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable