Principaux documents
R310360
THIONINE BLUE GO
AldrichCPR
R310360-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R310360-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H22Cl3N3SZn
Poids moléculaire :
484.189
Numéro MDL:
178,00 €