125857
2,3-Diaminopyridine
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
110-115 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, opaque (brown to very dark brown)
Chaîne SMILES
Nc1cccnc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Clé InChI
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves