EM0300
Spurr Low Viscosity Embedding Kit
hydrophobic resin for embedding histological samples
Synonyme(s) :
resin for specimen preparation
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Composants de kit seuls
- Nonenylsuccinic anhydride 450 g
- D.E.R. 736 250 g
- Dimethylaminoethanol 100 g
- ERL 4221 250 g
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C