Principaux documents
125733
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
1 KG
33,10 €
2.5 KG
74,40 €
16 KG
443,00 €
33,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
33,10 €
2.5 KG
74,40 €
16 KG
443,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Beilstein:
118515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
33,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
pb
284 °C (lit.)
Pf
131-134 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
Clé InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phthalic anhydride is an industrially important chemical. It can be prepared from o-xylene or naphthalene.[1] It is widely used for the industrial preparation of plasticizers for PVC (polyvinyl chloride).[2]
Phthalic anhydride can be synthesized via oxidation of o-xylene, in the presence of V2O5/TiO2 monolithic catalyst supported by aluminium honeycomb.[3]
Application
Phthalic anhydride may be used in the synthesis of the following compounds:
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
152 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
"Conductive monolithic catalysts: development and industrial pilot tests for the oxidation of o-xylene to phthalic anhydride"
Groppi G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(22), 7590-7596 (2011)
Catalysts, kinetics and reactor design in phthalic anhydride synthesis.
Wainwright MS and Foster NR.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 19(2), 211-292 (1979)
Marziyeh Ranjbar-Mohammadi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 76(2), 397-403 (2009-12-22)
Weak binding of chitosan on the wool constitutes the main problem in its application. In this paper, the surface modification of wool fabric using anhydrides to graft the chitosan was studied. Weight gain, antibacterial and antifelting properties of the chitosan
Phthalic anhydride from o-xylene catalysis: science and engineering.
Nikolov V, et al.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 33(3-4), 319-374 (1991)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 77-77 (1994)