Principaux documents
10951
Sigma-Aldrich
Araldite® M
Araldite® M
suitable for (use as an embedding medium)
1 L
214,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
214,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
MA.02
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Impuretés
dibutyl phthalate
Couleur
light yellow
Indice de réfraction
n/D 1.555-1.570
Adéquation
suitable for (use as an embedding medium)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Araldite® is an epoxy resin commonly used for embedding. It is basically free from polymerization damage and the plastic does not sublime in the microscope, hence providing continual support and preservation of fine detail.[1] It is composed of araldite M or CY 212, dodecenyl succinic anhydride, dibutyl phthalate and 2,4,6-tridimethylamine methyl phenol.[2]
Application
Araldite® M was used with propylene oxide in a ratio of 1:1 in the preparation of ultra-thin sections of rat liver to examine the hepatotoxicity induced by anti-oxidant food additive like butylated hydroxytoluene using an electron microscope.[3]
Informations légales
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Hepatotoxicity induced by the anti-oxidant food additive, butylated hydroxytoluene BHT, in rats. An electron microscopical study.
Safer AM and Nughamish AJ.
Electron Microsc. (1999)
Léa Guyonnet et al.
Kidney international, 98(5), 1193-1209 (2020-06-23)
The endothelin system may be an important player in hypertensive end-organ injury as endothelin-1 increases blood pressure and is pro-inflammatory. The immune system is emerging as an important regulator of blood pressure and we have shown that the early hypertensive
Pierre Vigié et al.
Journal of cell science, 132(1) (2018-12-05)
Mitophagy, the selective degradation of mitochondria by autophagy, is a central process that is essential for the maintenance of cell homeostasis. It is implicated in the clearance of superfluous or damaged mitochondria and requires specific proteins and regulators to perform.
In Situ Hybridization in Electron Microscopy.
Morel G
Science, 174-175 (2001)
Halil İbrahim Saygı et al.
Acta histochemica, 120(6), 595-603 (2018-07-29)
Recent studies showed that JAK/STAT pathway plays role in glomerular damages. The fact that STAT3 could be activated also by oxidative stress make Puromycin Aminonucleoside (PAN) Nephrosis model very appropriate for examination of STAT3 expression changes in glomerular pathology. Along
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review