447293
5(6)-Carboxyfluorescein
Dye content 90 %
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥89.5% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
λmax
492 nm
ε (coefficient d'extinction)
12134 at 284 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
43060 at 239 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Clé InChI
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?