21882
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
pKa
5.1
Pf
≥250 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 5)
Fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=C(Cl)C(=O)C=C3Oc4cc(O)c(Cl)cc24.OC(=O)c5ccc(C(O)=O)c(c5)C6=C7C=C(Cl)C(=O)C=C7Oc8cc(O)c(Cl)cc68
InChI
1S/2C21H10Cl2O7/c22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)10-3-8(20(26)27)1-2-9(10)21(28)29;22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)9-2-1-8(20(26)27)3-10(9)21(28)29/h2*1-7,24H,(H,26,27)(H,28,29)
Clé InChI
WHFHRELKGQJJBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.