44638
3-(Methylthio)propionaldehyde
analytical standard
Synonyme(s) :
3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
760 mmHg ( 165 °C)
Pureté
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
165-166 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :