277460
3-(Methylthio)propionaldehyde
96%
Synonyme(s) :
3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
760 mmHg ( 165 °C)
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
165-166 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Oxidative coupling and chemoselective oxidation
- Intermolecular alkyne hydroacylation reactions
- Oxidation of sulfides to sulfoxides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter