Principaux documents
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
Synonyme(s) :
Sterilization indicator tape
1 ROLL
13,70 €
13,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ROLL
13,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
13,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
paper
Caractéristiques
crepe paper
self-adhesive
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
BRAND 61750
Taille
50 m × 19 mm
Description générale
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.