Principaux documents
43905
Supelco
Terpinolene
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
1 ML
154,00 €
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
154,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Beilstein:
1851203
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥94% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
pb
184-185 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - Seta closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis