223190
γ-Terpinene
97%
Synonyme(s) :
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Hydrogen precursor in the catalytic transfer hydrogenation of silyl enol ethers.
- A reference compound in the kinetic study of ozonolysis of (E)-β-farnesene.
- A hydrogen atom donor in the Cr-catalyzed radical cyclization of halo acetals.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
124.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis