Principaux documents
36674
Supelco
Alcool d'endosulfan
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol
100 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8Cl6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.88
Beilstein:
2057348
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
OCC1C(CO)C2(Cl)C(Cl)=C(Cl)C1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H8Cl6O2/c10-5-6(11)8(13)4(2-17)3(1-16)7(5,12)9(8,14)15/h3-4,16-17H,1-2H2
Clé InChI
GTSJHTSVFKEASK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable