Principaux documents
383783
Sigma-Aldrich
N,N′-Ditridecylperylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
95%
1 G
214,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
214,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H62N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
755.04
Beilstein:
8607257
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
toluene: 10 mg/mL
λmax
526 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C50H62N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-51-47(53)39-29-25-35-37-27-31-41-46-42(32-28-38(44(37)46)36-26-30-40(48(51)54)45(39)43(35)36)50(56)52(49(41)55)34-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24,33-34H2,1-2H3
Clé InChI
XCAZCFDCJHGAIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dyes and Pigments, 11, 303-303 (1989)
Articles
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.