34555
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate, 2-(Thiocyanatomethylthio)-1,3-benzothiazole, Benthiazole, TCMTB, Thiocyanic acid 2-(benzothiazolylthio)methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES
N#CSCSC1=NC(C=CC=C2)=C2S1
InChI
1S/C9H6N2S3/c10-5-12-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,6H2
Clé InChI
TUBQDCKAWGHZPF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable