Principaux documents
48525
Supelco
3,3'-Dichlorobenzidine
analytical standard
100 MG
96,10 €
96,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
96,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
96,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)c2cc(c(cc2)N)Cl)N
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2
Clé InChI
HUWXDEQWWKGHRV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
I Zwirner-Baier et al.
Archives of toxicology, 68(1), 8-14 (1994-01-01)
The release and availability of the carcinogenic component of the soluble azo dye Direct Red 46 and the insoluble azo pigment Pigment Yellow 17 were analyzed in Wistar rats using hemoglobin adducts as a dosimeter. The levels of hemoglobin adducts
Jin-Heon Lee et al.
Industrial health, 41(3), 242-248 (2003-08-15)
3,3'-dichlorobenzidine (DCB) is suspected to be arcinogenic in experimental animal and human. Several studies have investigated excretion of metabolites in urine, hemoglobin adduction and cancer incidence among workers exposed occupationally to DCB. In these researches, metabolites of DCB had a
M C Nyman et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 10(11), 1152-1156 (1999-10-28)
3,3'-Dichlorobenzidine (DCB) and its degradation products, 3-chlorobenzidine (MCB) and benzidine, are of environmental concern because of their carcinogenic nature. The suitability of a small Fourier transform ion cyclotron resonance (FT-ICR) mass spectrometer for the analysis of these environmental contaminants in
Kristian F Knoell et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 75(8-10), 551-556 (2012-06-13)
In a chemical plant in Germany producing 3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride for the manufacture of colorants, blood and urine samples were taken for biological monitoring. 3,3'-Dichlorobenzidine (DBZ) was analyzed in urine by thin-layer chromatography and subsequently further combined with analysis of adducts
L E Vera-Avila et al.
Journal of chromatographic science, 39(7), 301-307 (2001-07-27)
A simple, rapid, and reliable online methodology for the determination of benzidine and 3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-DCB) in natural waters is proposed. The analytes are extracted and preconcentrated from aqueous samples in a small stainless steel precolumn packed with a polymeric PLRP-S