34193
Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
384 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
Clé InChI
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?