Principaux documents
488763
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Di-n-butyl phthalate-d4
25 MG
352,00 €
250 MG
744,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
25 MG
352,00 €
250 MG
744,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
340 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
Clé InChI
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :