34164
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Synonyme(s) :
DEHP-3,4,5,6-d4, Deuterated DEHP, Deuterated bis(2-ethylhexyl)phthalate, Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-3,4,5,6-d4 bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
231 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
-50 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
Clé InChI
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?