33881
AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5, 4,4,5,α,α-Pentadeutero-3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
262,00 €
About This Item
262,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
Clé InChI
TVHAMVOINIHMEX-VJPLVGRJSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3